Få mere at vide
Europium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048707
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11371029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011296.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100587-95-9 | EuN3O9 | 337.98 g/mol
Europium(III)-nitrathydrat bruges i vid udstrækning som dopingmiddel og anvendes til fremstilling af europium-doteret hafnium- og europium-doterede gadoliniumoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100587-95-9
Molekylær formel EuN3O9
Molekylvægt (g/mol) 337.98
MDL nummer MFCD00149700
InChI nøgle GAGGCOKRLXYWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii nitrate hydrate, acmc-1c6y6, eu.3no3.h2o, europium trinitrate monohydrate, europium 3+ hydrate trinitrate, europium 3+ ion hydrate trinitrate, nitric acid,europium 3+ salt, hydrate 9ci
PubChem CID 57346089
SMIL [Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) nitrate hydrate
Smeltepunkt 85°C
Farve Farveløs til Pink
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Highly soluble in water.
IUPAC navn europium(3+);trinitrat;hydrat
Formel vægt 337.97 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton