Få mere at vide
Europium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Description
Europium(III)-nitrathydrat bruges i vid udstrækning som dopingmiddel og anvendes til fremstilling af europium-doteret hafnium- og europium-doterede gadoliniumoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | 85 °C |
| Farve | Farveløs til Pink |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,3904 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | europium(3+);trinitrat;hydrat |
| Show More |