Få mere at vide
Europium(III)nitrathexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408088
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387108 2 g 2g
11397108 10 g 10g
11480480 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015290.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III)nitrathexahydrat anvendes til fremstilling af lægemidler, landbrugskemikalier og andre kemiske produkter. Det bruges som en katalysator og en komponent i specialstål. Det bruges også til syntese af lysemitterende nanomaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-53-5
Molekylær formel EuH12N3O15
Molekylvægt (g/mol) 446.066
MDL nummer MFCD00149700
InChI nøgle JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
IUPAC navn europium(3+);trinitrat;hexahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Europium(III) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 85°C
Farve Farveløs
Fysisk form Crystalline or Powder
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 446.06 (337.97 Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Colorless crystalline