Få mere at vide
Europium(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Europium(III)nitrathexahydrat anvendes til fremstilling af lægemidler, landbrugskemikalier og andre kemiske produkter. Det bruges som en katalysator og en komponent i specialstål. Det bruges også til syntese af lysemitterende nanomaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 85 °C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Krystallinsk eller pulver |
| Mængde | 2 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Farveløs krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 446,06 (337,97 Vandfri) |