Få mere at vide
Europium(III)nitrathexahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733391 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10733391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1447.78 DKK
    1249.65 DKK / 5g
    Spare 198.13 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10031-53-5 | EuN3O9·6H2O | 446,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) nitrate hexahydrate
Navn note 99.9%
CAS 10031-53-5
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99.90%
Molekylær formel EuN3O9·6H2O
Lineær formel Eu(NO3)3·6H2O
MDL nummer MFCD00149700
Synonym europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
InChI nøgle JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
IUPAC navn europium(3+);trinitrat;hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 446.07
PubChem CID 202256
Formel vægt 446.07
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.