Få mere at vide
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.98% (REO)
Artikelnummer. p-7048708
Mængde:
2 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2g
Artikelnummer. 11321049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011302.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-25-8
Molekylær formel EuF3
Molekylvægt (g/mol) 208.96
MDL nummer MFCD00010998
InChI nøgle HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC navn europium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Tekniske data
Kogepunkt >2280°C
Kemisk navn eller materiale Europium(III) fluoride
Smeltepunkt 1390°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 208.96
Procent renhed 99.98%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic