Få mere at vide
Europium(III) fluorid, vandvand REacton™, , 99,98% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | >2280 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1390 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 208.96 |
| Procent renhed | 99.98% |
| Mehr anzeigen |