Få mere at vide
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.98% (REO)
Artikelnummer. 11321049
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321049 2 g 2g
11331049 5 g -
11311049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321049 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011302.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-25-8
Molekylær formel EuF3
Molekylvægt (g/mol) 208.96
MDL nummer MFCD00010998
InChI nøgle HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC navn europium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Tekniske data
Kogepunkt >2280°C
Kemisk navn eller materiale Europium(III) fluoride
Smeltepunkt 1390°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 208.96
Procent renhed 99.98%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic