Få mere at vide
Europium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049270
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11336918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013659.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Europium(III)fluorid anvendes som katalysator ved fremstilling af nye blandede metalfluorider. Det finder anvendelse i undersøgelser relateret til fluorglas. Det bruges også som et laboratoriereagens. Desuden bruges det i optiske briller og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13765-25-8
Molekylær formel EuF3
Molekylvægt (g/mol) 208.96
MDL nummer MFCD00010998
InChI nøgle HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
IUPAC navn europium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Tekniske data
Kogepunkt >2280°C
Kemisk navn eller materiale Europium(III) fluoride
Smeltepunkt 1390°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vægt 208.96
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic