Få mere at vide
Europium(III) fluorid, vandret, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Europium(III)fluorid anvendes som katalysator ved fremstilling af nye blandede metalfluorider. Det finder anvendelse i undersøgelser relateret til fluorglas. Det bruges også som et laboratoriereagens. Desuden bruges det i optiske briller og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >2280 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1390 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i stærke mineralsyrer. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 208.96 |
| Vis mere |