Få mere at vide
Europium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7050157
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11388607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035738.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-76-0 | Cl3Eu | 258.31 g/mol
Europium(III)chlorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre europiumsalte. Det bruges også til fremstilling af europium(II)chlorid ved reduktion i en guldbåd ved hjælp af brintgas. Yderligere bruges det også til at fremstille organometalliske forbindelser af europium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-76-0
Molekylær formel Cl3Eu
Molekylvægt (g/mol) 258.31
MDL nummer MFCD00010994
InChI nøgle NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 9859933
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride
Smeltepunkt 850°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran.
IUPAC navn europium(3+);trichlorid
Formel vægt 258.32
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic