Få mere at vide
Europium(III) chlorid, ultratør, 99,99% (REO)
Description
Europium(III)chlorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre europiumsalte. Det bruges også til fremstilling af europium(II)chlorid ved reduktion i en guldbåd ved hjælp af brintgas. Yderligere bruges det også til at fremstille organometalliske forbindelser af europium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 850 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,3904 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Opløselig i fortyndet saltsyre, acetone og alkohol; Let opløselig i tetrahydrofuran. |
| Show More |