Få mere at vide
Europium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11388607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388607 1 g 1g
11398607 5 g 5g
11455050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035738.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-76-0 | Cl3Eu | 258.31 g/mol
Europium(III)chlorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af andre europiumsalte. Det bruges også til fremstilling af europium(II)chlorid ved reduktion i en guldbåd ved hjælp af brintgas. Yderligere bruges det også til at fremstille organometalliske forbindelser af europium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-76-0
Molekylær formel Cl3Eu
Molekylvægt (g/mol) 258.31
MDL nummer MFCD00010994
InChI nøgle NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-20akvq, europium 3+ trichloride, europium 3+ ion trichloride, europium iii chloride, ultra dry reo, europium chloride, anhydrous, europium iii chloride, anhydrous, ampuled under argon trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 9859933
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Eu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride
Smeltepunkt 850°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,3904
Opløselighedsinformation Soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric acid,acetone and alcohol; Slightly soluble in tetrahydrofuran.
IUPAC navn europium(3+);trichlorid
Formel vægt 258.32
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic