Få mere at vide
Europium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-4824712
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11331039
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011298.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EuCl3·xH2O
Europium(III)chloridhydrat bruges som katalysator i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af aminosyrebaseret europium(III)-kompleks for at fremstille fotoaktive tynde film, som finder anvendelse i organiske lysemitterende dioder. Det bruges også som en forløber til fremstilling af andre europiumforbindelser og dets salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel EuCl3·xH2O
MDL nummer MFCD00010994
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hydrate
Farve Gul
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 258.32 (anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic