Få mere at vide
Europium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Europium(III)chloridhydrat bruges som katalysator i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af aminosyrebaseret europium(III)-kompleks for at fremstille fotoaktive tynde film, som finder anvendelse i organiske lysemitterende dioder. Det bruges også som en forløber til fremstilling af andre europiumforbindelser og dets salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) chloride hydrate |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 258.32 (anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |