Få mere at vide
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3776908 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10786233
Brand: Thermo Scientific Acros 193010010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-92-7
Molekylær formel Cl3Eu·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 366.4
MDL nummer MFCD00149701
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 850.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Lineær formel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 366.4
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.89
Tæthed 4.8900g/mL