Få mere at vide
Europium(III) chloridhexahydrat, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10786233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786233 1 g Glasflaske 1g
10625082 5 g Glasflaske 5g
10529633 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10786233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193010010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-92-7
Molekylær formel Cl3Eu·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 366.4
MDL nummer MFCD00149701
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 850,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 1 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.89
Analyseprocentområde 39,0 til 42,5% (EU) (kompleksometri)
Tæthed 4.8900g/mL
Lineær formel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 366.4
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.