Få mere at vide
Europium(III) chloridhexahydrat, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10625082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10625082 5 g Glasflaske 5g
10786233 1 g Glasflaske 1g
10529633 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10625082 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 193010050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13759-92-7
Molekylær formel Cl3Eu·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 366.4
MDL nummer MFCD00149701
Specifications
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 850,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.89
Analyseprocentområde 39,0 til 42,5% (EU) (kompleksometri)
Tæthed 4.8900g/mL
Lineær formel EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 366.4
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis