Få mere at vide
Europium(III) chloride hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), -10 mesh
Artikelnummer. p-222508 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10616232
Brand: Thermo Scientific Acros 199600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-92-7
Molekylær formel Cl3Eu·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 366.4
MDL nummer MFCD00149701
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 850.0°C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel EuCl3·6H2O
Merck Index 10, 3854
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 366.4
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.89
Tæthed 4.8900g/mL