Få mere at vide
Europium(III) chloridhexahydrat, 99,9%, (spormetalbasis), -10 mesh
Artikelnummer. 10616232 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616232 5 g Glasflaske 5g
10296490 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199600050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13759-92-7
Molekylær formel Cl3Eu·6H2O
Molekylvægt (g/mol) 366.4
MDL nummer MFCD00149701
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 850,0 °C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.89
Analyseprocentområde 99.90%
Tæthed 4.8900g/mL
Lineær formel EuCl3·6H2O
Merck Index 10, 3854
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 366.4
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis