Få mere at vide
Europium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11306668
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11306668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013212.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86546-99-8
Molekylær formel C3Eu2O9
Molekylvægt (g/mol) 483.95
MDL nummer MFCD00149702
InChI nøgle MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
IUPAC navn dieuropium(3+) tricarbonat
SMIL [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) carbonate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Formel vægt 483.95 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White powder