Få mere at vide
Europium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824711
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11346668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013213.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EuBr3·xH2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel EuBr3·xH2O
MDL nummer MFCD00049921
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) bromide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 391.69 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic