Få mere at vide
Europium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) bromide hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 391.69 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |