Få mere at vide
Europium(III)acetathydrat, REacton™ , 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059142
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11325128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044056.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62667-64-5
Molekylær formel C6H9EuO6
Molekylvægt (g/mol) 329.10
MDL nummer MFCD00150115
InChI nøgle LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
IUPAC navn europium(3+) triacetat
SMIL [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium (III) acetate hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 329.10 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic