Learn More
Europium(III) acetathydrat, REacton™, 99,999% (REO)
Product Code. 11335128
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11335128 50 g 50g
11325128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11335128 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044056.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Add to basket
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62667-64-5
Molekylær formel C6H9EuO6
Molekylvægt (g/mol) 329.10
MDL nummer MFCD00150115
InChI nøgle LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
IUPAC navn europium(3+) triacetat
SMIL [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Europium (III) acetate hydrate
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 329.10 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic