Få mere at vide
Europium(III) acetathydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Europium(III)acetathydrat bruges som fluorescerende pulver og som kemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Europium(III) acetate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | eddikesyre;europium;hydrat |
| Formel vægt | 329.10 (anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Udseende | White crystalline powder |