Få mere at vide
Europium(III) acetathydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11360118
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360118 5 g 5g
11370118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042878.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329,10 g/mol
Europium(III)acetathydrat bruges som fluorescerende pulver og som kemisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62667-64-5
Molekylær formel C6H9EuO6
Molekylvægt (g/mol) 329.10
MDL nummer MFCD00150115
InChI nøgle LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Synonym europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
SMIL [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) acetate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn europium(3+) triacetat
Formel vægt 329.10 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder