Få mere at vide
Europium(III) 2,4-pentandionathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366658
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366658 2 g 2g
11376658 5 g 5g
11356658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013209.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181266-82-0 | C15H21EuO6 | 449.29 g/mol
Det bruges i forskellige katalysatorer og katalytiske reagenser til organisk syntese, herunder fremstilling af forskellige former for kulstof nanostrukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 181266-82-0
Molekylær formel C15H21EuO6
Molekylvægt (g/mol) 449.29
MDL nummer MFCD00192170
InChI nøgle YMTKZYSHNNXTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium iii 2,4-pentanedionate hydrate reo
PubChem CID 131675702
SMIL [Eu+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Assay Procent Noter (REO)
Mængde 2 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn europium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
Formel vægt 449.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver