Få mere at vide
Europium(II) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11348898
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041737.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14077-39-5
Molekylær formel EuF2
Molekylvægt (g/mol) 189.961
MDL nummer MFCD01866333
InChI nøgle YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC navn europium(2+);difluorid
SMIL [F-].[F-].[Eu+2]
Tekniske data
Kogepunkt >2400°C
Kemisk navn eller materiale Europium(II) fluoride
Smeltepunkt 1380°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 189.96
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.495 g/mL