Få mere at vide
Europium(II) fluoride, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11338898
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338898 0.5 g 0.5g
11328898 2 g 2g
11348898 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11338898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041737.02
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14077-39-5 | EuF2 | 189.961 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14077-39-5
Molekylær formel EuF2
Molekylvægt (g/mol) 189.961
MDL nummer MFCD01866333
InChI nøgle YLDGIMHVWSTRML-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium ii fluoride, acmc-20akvn, europium ii fluoride, anhydrous
PubChem CID 21225127
IUPAC navn europium(2+);difluorid
SMIL [F-].[F-].[Eu+2]
Tekniske data
Kogepunkt >2400°C
Kemisk navn eller materiale Europium(II) fluoride
Smeltepunkt 1380°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 189.96
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.495 g/mL