Få mere at vide
Europium(II)bromid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781898
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11480720
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044431.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311.772 g/mol
Europium(II)bromid anvendes til vandbehandling, kemisk analyse og i visse krystalvækstapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13780-48-8
Molekylær formel Br2Eu
Molekylvægt (g/mol) 311.772
MDL nummer MFCD01076548
InChI nøgle PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 53249294
IUPAC navn europium(2+);dibromid
SMIL [Br-].[Br-].[Eu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(II) bromide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 311.77
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic