Få mere at vide
Europium(II) bromid, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11490720
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490720 5 g 5g
11480720 1 g 1g
11400730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044431.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13780-48-8 | Br2Eu | 311,772 g/mol
Europium(II)bromid anvendes til vandbehandling, kemisk analyse og i visse krystalvækstapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13780-48-8
Molekylær formel Br2Eu
Molekylvægt (g/mol) 311.772
MDL nummer MFCD01076548
InChI nøgle PJVPGMOCWCUQHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym europium dibromide, europium ii bromide, europium ii ; bromide, acmc-1bp16, europium ii bromide trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 53249294
IUPAC navn europium(2+);dibromid
SMIL [Br-].[Br-].[Eu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium(II) bromide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 311.77