Få mere at vide
Europium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11351228
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Emballage:
Mylar
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11351228 25 x 25 mm Mylar 25mm
1 options
Artikelnummer. 11351228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010174.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-53-1
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar
Vægt ≈3.3g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
Molekylær formel Eu
MDL nummer MFCD00010992
FN nummer UN3208
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Eu]
IUPAC navn europium
Molekylvægt (g/mol) 151.96
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium foil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.