Få mere at vide
Europiumfolie, 0,25 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11361228
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361228 25 x 25 mm 25mm
11375749 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010175.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-53-1 | EU | 151,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-53-1
Molekylær formel Eu
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00010992
InChI nøgle OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym europio, atom, ingot, acmc-1bj8v, europium, chip, in mineral oil, foil, 1.0mm 0.04in thick, foil, 0.1mm 0.004in thick, foil, 0.25mm 0.01in thick, rod, 9.52 mm 0.375in dia, ingot reo , packed in mineral oil
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC navn europium
SMIL [Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium foil
Farve Grå
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.82g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3208
Procent renhed 99.9%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium foil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.