Få mere at vide
Europium for AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903155 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12903155 100 mL Flaske 100ml
12913155 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12903155 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 018 100
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-53-1
Molekylær formel Eu
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00010992
InChI nøgle OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23981
ChEBI CHEBI:32999
IUPAC navn europium
SMIL [Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Flame Single-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 100 mL