Få mere at vide
Europine-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322971
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322971 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322971 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13398010WA100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Europine-N-oxide
CAS 65582-53-8
Analyt- eller komponentnavne Europine-N-oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H27 N O7
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-4-O-methyl-3-C-[[[(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, (+)-Europine N-oxide, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[S*(R*)],7aα]]-, Europine N-oxide, Europine oxide, NSC 282143
InChI formel InChI=1S/C16H27NO7/c1-10(23-4)16(21,15(2,3)20)14(19)24-9-11-5-7-17(22)8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-,17?/m0/s1
SMIL CO[C@@H](C)[C@](O)(C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](O)[C@@H]12)C(C)(C)O
IUPAC navn [(7S,8R)-7-hydroxy-4-oxido-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-4-ium-1-yl]methyl (2R)-2,3-dihydroxy-2-[(1S)-1-methoxyethyl]-3-methylbutanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 345.388
Mængde 1 ml
Formel vægt 345.179 g/mol