Få mere at vide
Standardfarveløsning Y, gul, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11894232 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11894232 125 ml 125ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11894232 Leverandør Reagecon Leverandørnr. EP706
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges til at kalibrere, kontrollere, kvalificere og validere farvemåleinstrumenter. Standardfarveløsning Y, gul, EP-kvalitet, Reagecon™ er en brugsklar kolorimetrisk opløsning fremstillet i overensstemmelse med Eu. Ph. Kapitel 2 fra en præcis kombination af primærfarveløsninger.
Klar-til-brug kolorimetrisk standard præsenteret i en højkvalitets, manipulationssikker flaske. EP Standard Color Solutions fremstilles ud fra EP Primary Color Solutions (gul, rød og blå) og kan bruges til at fremstille EP Reference Color Solutions.
  • Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2 retningslinjer
  • Balance Certificate of Calibration udstedt iht ISO 17025
  • Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
  • Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 standarder
  • Farve Standard Y = 2,4 Gul + 0,6 Rød + 7,0 Saltsyre (10 g HCl/L)
Tekniske data
Oversigt European Pharmacopoeia Standard Color Solution Y
Emballage Indlysende manipulation
Analysecertifikat Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Analyt- eller komponentnavne Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Fysisk form Væske
Farve Gul
Element Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Mængde 125 ml
Grad Eu. Ph. Kapitel 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STANDARD SOLUTION Y (YELLOW)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%, iron trichloride,cobalt dichloride