Få mere at vide
Standard farveopløsning B, brun, EP-kvalitet, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Klar-til-brug kolorimetrisk standard præsenteret i en højkvalitets, manipulationssikker flaske. EP Standard Color Solutions fremstilles ud fra EP Primary Color Solutions (gul, rød og blå) og kan bruges til at fremstille EP Reference Color Solutions.
- Fremstillet i henhold til European Pharmacopoeia Kapitel 2 retningslinjer
- Balance Certificate of Calibration udstedt iht ISO 17025
- Fremstillet gravimetrisk på vægt-/vægtbasis ved hjælp af sporbare OIML-vægte
- Koncentration verificeret ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret vha ISO Vejledning 34 standarder
- Farve Standard B = 3,0 Gul + 3,0 Rød + 2,4 Blå + 1,6 Saltsyre (10 g HCl/L)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | European Pharmacopoeia Standard Color Solution B |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Analysecertifikat | Yes |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Brun |
| Element | Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid |
| Mængde | 125 ml |
| Grad | Eu. Ph. Kapitel 2 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION B (BROWN)
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%