Få mere at vide
Fisherbrand™ Europas signal atomur
Artikelnummer. 15378754 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15378754 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 15378754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    543.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.65 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette ur til generelle laboratorietidsregistreringsapplikationer. Fisherbrand™ Traceable™ Europe Signal Atomic Clock indstiller automatisk den korrekte dato og klokkeslæt.
  • Funktioner: radiosignal atomur indstiller automatisk korrekt dato/tid; kalenderen viser måned/dato og dag
  • Temperaturområde: -5 °C til 50 °C (23 °F til 122 °F); opløsning: 0,1 C; °nøjagtighed:± 1 °C
  • Leveres med vægbeslag, bænkstativ, batterier, Traceable™ Certifikat
Ordreinfo
DisplayType
Tekniske data
Produkttype Europas signal atomur
Nøjagtighed ±1°C
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +50 °C
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Temperaturopløsning 0,1 °C
Mængde 1 hver