Få mere at vide
Eupatilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eupatilin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3 |
| Formel vægt | 344.0896 |
| Procent renhed | >95% |