Få mere at vide
Eupatilin, MedChemExpress
Beskrivelse
Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eupatilin |
| CAS | 22368-21-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.32 |
| Formel vægt | 344.32 |
| Vis mere |