Få mere at vide
Applied Biosystems™ Eukaryot 18S rRNA endogen kontrol (VIC™ /MGB probe, primer begrænset)
Artikelnummer. 10321085 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321085 2500 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10321085 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4319413E
 Begrænset vare
På lager
Eukaryot 18S rRNA endogen kontrol (VIC™ /MGB probe, primer begrænset)
De Applied Biosystems™ Eukaryot 18S rRNA endogen kontrol (VIC™ ⁄ MGB Probe, Primer Limited) er beregnet som en endogen kontrol. Det muliggør relativ genekspressionskvantificering i cDNA-prøver, når det bruges sammen med andre genekspressionsassays. Sonden er mærket med VIC™ farvestof - MGB og primerne er begrænsede. Kan bruges til multipleks eller singleplex PCR-reaktioner. Endogen kontrol skal bruges med inventariseret og ikke-inventeret TaqMan Genekspressionsassays, brugerdefinerede genekspressionsassays og eller brugerdefinerede TaqMan™ Primere og sonder.
Assay detaljer:
Gensymbol: 18S RefSeq: X03205.1 Probe Exon Placering: NA
Amplikon størrelse: 187
Tilsvarende TaqMan Assay ID: Hs99999901_s1
TaqMan™
TaqMan™ Endogene kontroller Eliminer måneders analysedesign, formulering og testning ved at bruge Endogene kontroller som dine kontroller til at kvantificere genekspression. Denne praktiske samling af prædesignede probe- og primersæt gør det muligt for dig at normalisere mængden af prøve-RNA eller DNA i en reaktion.
— Komplet løsning til kvantitativ genekspression Har svært ved at beslutte, hvilke kontroller der skal bruges til at kvantificere genekspression selv med detaljerede oplysninger om biologiske systemer? Nu med TaqMan™ Endogene kontroller, du kan undgå alle trial-and-fejl ved at vælge kontroller for de fleste almindelige gener for mennesker, mus, rotter og eukaryote.
TaqMan™ Enkel at bruge Alle komponenter i Endogene kontroller er QC-testet, formuleret i en enkelt 20X blanding og funktionelt testet. Kontrollerne er ikke kun enkle at bruge, men de er også fuldt ud kompatible med universelle betingelser for to-trins RT-PCR. Bare tilføj TaqMan™ Universal PCR Master Mix (med eller uden AmpErase™ UNG) og din cDNA-prøve for at generere følsomme, reproducerbare og virkelig kvantitative genekspressionsdata på Applied Biosystems instrumenter, herunder Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR-systemer og 7000 og 7700 sekvensdetektionssystemerne.
Fleksibelt tilbud Vi bygger hver endogen kontrol ved hjælp af vores dokumenterede 5'-nukleasekemi. For maksimal fleksibilitet kan du vælge mellem to forskellige reporterfarvestoffer og to quenchere:
  • EN FAM™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (900 nM hver)
  • EN VIC™ farvestof-mærket TaqMan™ MGB probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
  • EN VIC™ farvestof-mærket TAMRA™ probe (250 nM, slutkoncentration) og to umærkede PCR-primere (150 nM hver y primer begrænset)
    Valg af den rigtige endogene kontrol Endogene kontroller kan normalisere ekspressionsniveauerne af målgener ved at korrigere forskelle i mængden af cDNA, der indlæses i PCR-reaktionsbrønde. For de bedste resultater skal du kontrollere, at den endogene kontrol er konsekvent udtrykt i prøvesættet, der skal testes. Endogen kontrolekspression skal være ensartet på tværs af alle prøver i undersøgelsen. For multipleksing skal du sikre, at genekspressionsniveauet for den endogene kontrol er større end målets.
    TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med VIC™ Multiplex vs. Singleplex PCR Alle reporterfarve er primer begrænset. Dette tillader multipleksing af TaqMan™ Endogene kontroller med målgenekspressionsassays, forudsat at kontrolgenet udtrykkes mere rigeligt end målgenet. Alle TaqMan™ Endogene kontroller, der indeholder prober mærket med FAM™ reporterfarve er ikke primer begrænset og er ikke beregnet til multipleksing.
    Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 20X
    Adgangsnummer X03205.1
    Amplikon størrelse 187
    Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt
    Detektionsmetode Primer-sonde
    Form Væske
    Format Rør
    PCR metode 2-trins RT-qPCR
    Gen symbol 18S
    Etiket eller farvestof VIC
    Produktlinje TaqMan, VIC
    Mængde 2500 reaktioner
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Arter Eukaryot, rotte, mus, menneske
    Mål 18S rRNA
    Til brug med (applikation) Genekspression
    Antal reaktioner 2500 reaktioner