Få mere at vide
Eugenol, TRC
Artikelnummer. 30136616
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136616 100 g
30132755 10 g
17942905 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE938640100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-53-0
Molekylær formel C10 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Synonym Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
SMIL COc1cc(CC=C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eugenol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Formel vægt 164.0837