Få mere at vide
Eugenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17941066
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941066 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3464.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Eugenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eugenol
CAS 97-53-0
Analyt- eller komponentnavne Eugenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
SMIL COc1cc(CC=C)ccc1O
IUPAC navn 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 164,0837 g/mol