Få mere at vide
Eugenol-d3 Methanesulfonate, TRC
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eugenol-d3 Methanesulfonate |
| Molekylær formel | C11 D3 H11 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Allyl-2-methoxyphenyl Methanesulfonate, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4S/c1-4-5-9-6-7-10(11(8-9)14-2)15-16(3,12)13/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC=C)ccc1OS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [4-prop-2-enyl-2-(trideuteriomethoxy)phenyl] methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.31 |
| Formel vægt | 245.08 |