Få mere at vide
Eugenol acetate 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324630
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324630 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324630 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13395100AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl Eugenol
CAS 93-28-7
Analyt- eller komponentnavne Acetyl Eugenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Eugenol acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, Aceteugenol, Acetyleugenol, Eugenyl acetate, NSC 1242, O-Acetyleugenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, 1-acetate, Eugenol Imp. I (EP), Eugenol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
SMIL COc1cc(CC=C)ccc1OC(=O)C
IUPAC navn (2-methoxy-4-prop-2-enylphenyl) acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 206.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 206.0943 g/mol