Få mere at vide
Eucalyptol 1000 ug/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319702
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319702 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319702 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010075ME
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Analyt- eller komponentnavne Eucalyptol (1,8-Cineole)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
IUPAC navn 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]oktan
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154,1358 g/mol