Få mere at vide
EU's drikkevandsdirektiv PFAS-blanding 10 μg/ml i Methanol:Vand, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316181
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316181 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316181 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA30000051MW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 375-73-5, 375-22-4, 335-77-3, 335-76-2, 79780-39-5, 307-55-1
Analyt- eller komponentnavne Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Vand 96/4
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL