missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ETV7 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30228638 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30228638 20 μL
30229387 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30228638 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP33823720ul

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ETV7 Polyclonal antibody specifically detects ETV7 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen ETV7
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias ETS translocation variant 7, ets variant 7, ets variant gene 7 (TEL2 oncogene), TEL-2, TEL2 oncogene, TEL2ETS-related protein Tel2, TELBEts transcription factor TEL-2b, Tel-related Ets factor, transcription factor ets, transcription factor ETV7, Transcription factor Tel-2, TREF
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human ETV7 (NP_057219.1).,, Sequence:, MQEGELAISPISPVAAMPPLGTHVQARCEAQINLLGEGGICKLPGRLRIQPALWSREDVLHWLRWAEQEYSLPCTAEHGFEMNGRALCILTKDDFRHRAPSSGDVLYELLQYIKTQRRALVCGPFFGGIFRLKTPTQHSPVPPEEVTGPSQMDTRRGHLLQPPDPGLTSNFGHLDDPGLARWTPGKEESLNLCHCAELGCRTQGVCSFPA
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51513
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.