Få mere at vide
Abnova™ ETV6/NTRK3 DY (Texas Red/FITC) Translokation FISH sonde
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Description
FISH er en teknik, der bruges til at identificere og lokalisere tilstedeværelsen eller fraværet af specifikke DNA-sekvenser på celler og væv. Abnova har udviklet en række FISH-prober til påvisning af genamplifikation, tab og translokation. Hver FISH-probe har et par locus-specifikke, fluorofor-mærkede prober, der stammer fra et bakteriel kromosom (BAC ) bibliotek.
Fordele
- Dobbeltfarvede prober til hurtig, følsom og specifik detektion
- Arbejd med metafasespredning, paraffinindlejret og frosset væv
- Identificer genamplifikation, tab og translokation
- Højt signal til støj-forhold
- Lav krydsreaktivitet
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke. |
| Oversigt | Mærkede FISH-prober til identifikation af gentranslokation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique. |
| Format | Rør |
| Etiket eller farvestof | FITC, Texas rød |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Inkluderer | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 uL |
| Beliggenhed | 12p13/15q25 |
| sonde | Ca. 910kb/1200kb |
| Produkttype | ETV6/NTRK3 DY Translokation FISH sonde |
| Mængde | 200μ L |
| Show More |